Documentos clave
LIFH11E4EF3D
Life Chemicals Inc.
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
MDL number:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
UBTXGHQPBUVCGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)