Documentos clave
LIFH11AADBDF
Life Chemicals Inc.
2,3-dibromo-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.89
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dibromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2Br2FNO/c7-5-3(2-11)4(9)1-10-6(5)8/h1-2H
Clave InChI
XNHWTDNJARGUJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)