Documentos clave
LIFH03B69CD1
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h1-6H
Clave InChI
OMMHWBMJGFPIOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)