Documentos clave
LIF947290515
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(propan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-dichloro-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GZRKQOQFSXBYTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)