Documentos clave
LIF945291773
Life Chemicals Inc.
3-(quinolin-3-yl)prop-2-yn-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-quinolinyl)-2-propyn-1-ol
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-7-3-4-10-8-11-5-1-2-6-12(11)13-9-10/h1-2,5-6,8-9,14H,7H2
Clave InChI
BATAIOGYFWEXQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)