Documentos clave
LIF945291720
Life Chemicals Inc.
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(10)11-2)5-3-4-6(8)9/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
TZHZMYGNHVTEFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)