LIF945291340
Life Chemicals Inc.
1-amino-3-methylbutan-2-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-amino-3-methyl-2-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
INSIHEPGWOLTHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)