Documentos clave
LIF945291338
Life Chemicals Inc.
3-(trifluoromethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-3-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c7-6(8,9)5(11)2-1-3-10-4-5;/h10-11H,1-4H2;1H
Clave InChI
PPGUTDFYLNZYCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)