Documentos clave
LIF945291221
Life Chemicals Inc.
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-6(8)11-7(10-5)2-3-9-11/h2-4,10H,1H2
InChI key
SOPTUYOAEBDVPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)