LIF517189545
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentan-1-one
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c1-7(2)4-3-5(8)6(7)9/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CVNGETZFSNTKKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)