Documentos clave
LIF514347092
Life Chemicals Inc.
1H-Indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1H-indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6N2O2.ClH/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H
Clave InChI
GWFPHPWZNDFVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)