Documentos clave
LIF509447518
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(methanesulfonylmethyl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.1
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-[(methylsulfonyl)methyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2S/c1-13(11,12)3-6-9-4(7)2-5(8)10-6/h2H,3H2,1H3
Clave InChI
XILOXVPSHDYAFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)