Documentos clave
LIF509445019
Life Chemicals Inc.
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.61
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11F2N.ClH/c1-5(2,3-8)4(6)7;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
UYMWPYAPWAJTKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)