Documentos clave
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)