Documentos clave
LIF459291161
Life Chemicals Inc.
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.1
Número MDL:
Iupac Name
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c1-2-10-7(5-8-1)11-6-3-9-4-6;;/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,10,11);2*1H
Clave InChI
CLJMUXBOHVWXQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)