Documentos clave
LIF448902253
Life Chemicals Inc.
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11/h9H,1-8H2
Clave InChI
FAIWKSJXVXAVTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)