LIF444784716
Life Chemicals Inc.
benzo[d]thiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H13NO2S/c1-18-11-8-6-10(7-9-11)14(17)15-16-12-4-2-3-5-13(12)19-15/h2-9,14,17H,1H3
Clave InChI
IBZWNCTWDYZBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)