Documentos clave
LIF444784396
Life Chemicals Inc.
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-7(2)10-12-11(15-13-10)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7,14H,1-2H3
Clave InChI
JIAKSCRPRKEHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)