Documentos clave
LIF444784157
Life Chemicals Inc.
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.79
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H15ClN2OS/c1-8-10(14)4-5-11-12(8)16-13(18-11)15-7-9-3-2-6-17-9/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
COMYMLWHTZXCSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)