Documentos clave
LIF432341809
Life Chemicals Inc.
4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)8-3-1-7(2-4-8)12-9(13)5-6-10(12)14/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
OSXUEFNNGFSXIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)