Documentos clave
LIF432341796
Life Chemicals Inc.
N-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-13-7(14)6-1-3-12-4-2-6;/h6,12H,1-5H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
DGLVNKMHXSIKLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)