Documentos clave
LIF432341776
Life Chemicals Inc.
{2-[(3-Pyridinylcarbonyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.29
Número MDL:
Iupac Name
{2-[(3-pyridinylcarbonyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid hydrate
Inchi Code
1S/C11H9N3O3S.H2O/c15-9(16)4-8-6-18-11(13-8)14-10(17)7-2-1-3-12-5-7;/h1-3,5-6H,4H2,(H,15,16)(H,13,14,17);1H2
Clave InChI
UHVZYTZORMQDBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)