Documentos clave
LIF388583906
Life Chemicals Inc.
methyl 3-amino-5-iodothiophene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.55
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-iodo-2-thiophenecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6INO2S.ClH/c1-10-6(9)5-3(8)2-4(7)11-5;/h2H,8H2,1H3;1H
Clave InChI
JZKOCMFZWBQUHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)