Documentos clave
LIF388583864
Life Chemicals Inc.
piperazin-1-yl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.22
Número MDL:
Iupac Name
1-piperazinyl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-2-1-7-15-8)12-5-3-11-4-6-12;;/h1-2,7,9,11H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
PXPGLFANTBAYAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)