Documentos clave
LIF372158373
Life Chemicals Inc.
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[c]isoxazol-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]isoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c7-6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3,7H2
Clave InChI
WGCKCMXHIWUORN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)