Documentos clave
LIF372157040
Life Chemicals Inc.
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-18(2,3)22-17(21)11-20-15-7-5-4-6-13(15)14-10-12(19)8-9-16(14)20/h4-10H,11,19H2,1-3H3
Clave InChI
LHTXTTOUBQINDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)