Documentos clave
LIF372156767
Life Chemicals Inc.
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-15(13,14)12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5,12H,1H3,(H4,9,10,11)
Clave InChI
DAZIGWRHGQLIMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)