Documentos clave
LIF372155584
Life Chemicals Inc.
6-chloro-N-(pyridin-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.76
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-(2-pyridinylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10ClN3S/c14-9-4-5-11-12(7-9)18-13(17-11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8H2,(H,16,17)
Clave InChI
NDOLDUHURKFDGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)