LIF372154758
Life Chemicals Inc.
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
About This Item
Iupac Name
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
Inchi Code
1S/C16H16N4O/c1-9-3-6-13(10(2)7-9)20-15-12(8-17-20)14(11-4-5-11)18-19-16(15)21/h3,6-8,18H,4-5H2,1-2H3,(H,19,21)
Clave InChI
MMCRNXONWKPBAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)