Documentos clave
LIF372153550
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.71
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C13H11ClN4O2/c1-19-9-4-3-8(7-10(9)20-2)13-16-15-12-6-5-11(14)17-18(12)13/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
WAGWCJOOWXSDJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)