LIF372153406
Life Chemicals Inc.
3-chloro-6-(2-methylphenyl)pyridazine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methylphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c1-8-4-2-3-5-9(8)10-6-7-11(12)14-13-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
NWOBIVPDWBWZJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)