Documentos clave
LIF372153205
Life Chemicals Inc.
3H-Oxazole-2-thione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
101.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3-oxazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C3H3NOS/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,6)
Clave InChI
CLEJZSNZYFJMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)