Documentos clave
LIF372152775
Life Chemicals Inc.
{4-[(2-Pyridin-3-ylpiperidin-1-yl)sulfonyl]phenyl}amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.41
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-{[2-(3-pyridinyl)-1-piperidinyl]sulfonyl}aniline
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S/c17-14-6-8-15(9-7-14)22(20,21)19-11-2-1-5-16(19)13-4-3-10-18-12-13/h3-4,6-10,12,16H,1-2,5,11,17H2
InChI key
TYAINMIHJGKNSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)