Documentos clave
LIF372152440
Life Chemicals Inc.
2-Bromo-cyclohexane-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.02
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C6H7BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h6H,1-3H2
Clave InChI
UBUJDMSDEQBNTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)