Documentos clave
LIF242634263
Life Chemicals Inc.
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O4/c13-11(8-1-2-8)7-16-10-5-3-9(4-6-10)12(14)15/h3-6,8H,1-2,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
XIWULNQPHBRBCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)