Documentos clave
LIF242634037
Life Chemicals Inc.
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-5-8-3-2-4-10-9(8)11-6-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VZADIUQKUVWTSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)