Documentos clave
LIF181848515
Life Chemicals Inc.
3-Methyl-1,5-naphthyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
MDL number:
Iupac Name
3-methyl[1,5]naphthyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-6-5-8-7(12-9(6)10)3-2-4-11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
QRLYUZQZBLJANT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)