Documentos clave
LIF069955661
Life Chemicals Inc.
2-{[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl]thio}nicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-{[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H10FNO3S/c15-10-5-3-9(4-6-10)12(17)8-20-13-11(14(18)19)2-1-7-16-13/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Clave InChI
CGOVRGILPHTMHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)