Documentos clave
LIF047690513
Life Chemicals Inc.
7,8-Dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c1-16-7-4-3-6-5-8(11(13)14)18-12(15)9(6)10(7)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
UZOICEKOYMNEAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)