Documentos clave
LIF007179364
Life Chemicals Inc.
1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.31
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14FNO4S/c13-10-3-5-11(6-4-10)19(17,18)14-7-1-2-9(8-14)12(15)16/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
Clave InChI
YHEGAHHBWFRTCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)