Merck
KEYH93E4A791
Key Organics / BIONET
7-(3,4-diethoxyphenyl)-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-(3,4-diethoxyphenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C16H16N2O3S/c1-3-20-12-6-5-10(7-13(12)21-4-2)11-8-22-15-14(11)17-9-18-16(15)19/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18,19)
Clave InChI
HAOFXWGCLOKWSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)