Merck
KEYH57C560DF
Key Organics / BIONET
4-chloro-2-[(Z)-(2-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.14
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-[(2-chlorophenyl)(nitroso)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H10Cl2N2O/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17-18)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,13H,16H2
InChI key
HDYRMVOBYBUCED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5272
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5272
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)