KEYH305DA30A
Key Organics / BIONET
2-[methyl(methylimino)oxo-??-sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-((methylamino)-(methylene)sulfinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-10-14(2,13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
YHUVMZYARLNTGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)