KEY771306146
Key Organics / BIONET
imino(methyl)(4-methylphenyl)-lambda6-sulfanone
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4-(methylsulfonimidoyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
PXZLDSLFQYGNJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4987
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)