Merck
KEY771306066
Key Organics / BIONET
(E)-N-[(2-methoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Iupac Name
1-methoxy-2-(nitrosomethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
YIWUJCSPKRHBCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3024
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)