KEY466134016
Key Organics / BIONET
4-[bis(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[di(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O2/c19-16(20)12-7-5-11(6-8-12)15(13-3-1-9-17-13)14-4-2-10-18-14/h1-10,15,17-18H,(H,19,20)
Clave InChI
CMTXNTDFVMNRKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)