Merck
KEY466133662
Key Organics / BIONET
2-amino-3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3,5-dichloro-N-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c8-3-1-4(7(12)11-13)6(10)5(9)2-3/h1-2,13H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
HIWHWBVENCBGDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12J-520S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-520S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)