KEY466133329
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)naphthoquinone
Inchi Code
1S/C15H15ClN2O2/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-12(16)14(19)10-4-2-3-5-11(10)15(13)20/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
GUNUJEHGUYLPRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)