Merck
KEY466133307
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(2-chlorophenyl)methylidene]methoxycarbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.64
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-2-(2-chlorobenzylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2/c1-14-9(13)12-11-6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b11-6+
Clave InChI
CRQYZVSUKGORJG-IZZDOVSWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0619
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)