Merck
KEY466133166
Key Organics / BIONET
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O3/c1-20-13-4-2-3-9-7-14(21-16(9)13)15(19)11-6-5-10(17)8-12(11)18/h2-8,15,19H,1H3
Clave InChI
JIBJEUTYWADIIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-665
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)